Learn More
4-Methyl-2-pentanone, Honeywell
Codice prodotto. 15643980
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 kg
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Densità 0.801g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Quantità 20 kg
Numero UN UN1245
Beilstein 605399
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.16g/mol
Percent Purity ≥99%