Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 214.22 |
Percent Purity | 97% |