Learn More
4-Methylanisole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10076283
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-93-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00008413
InChI Key CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC Name 1-methoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylanisole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 174°C
Punto d'infiammabilità 53°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.513
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06, 392
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid