Learn More
4-Methylbenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11367506
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11367506
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11043.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6140-17-6
Formula molecolare C8H7F3
Molecular Weight (g/mol) 160.139
Numero MDL MFCD00075476
InChI Key LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC Name 1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzotrifluoride
Densità 1.144
Punti di ebollizione 129°C
Punto d'infiammabilità 27°C (80°F)
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1863596
Peso formulazione 160.14
Percent Purity 98%