Learn More
4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride |
Punto di fusione | 107.0°C to 110.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 266.75 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.