Learn More
4-Methylimidazole, 98%
Codice prodotto. 11481147
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11481147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24139.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
4-Methylimidazole is used for the curing agent of epoxy resin, the main raw material of medicine cimetidine. It can also be used for synthesis of antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methylimidazole is used for the curing agent of epoxy resin, the main raw material of medicine cimetidine. It can also be used for synthesis of antibacterial agent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents, acids, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-36-6
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005201
InChI Key XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
PubChem CID 13195
ChEBI CHEBI:40035
IUPAC Name 5-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylimidazole
Punto di fusione 49°C to 57°C
Densità 1.02
Punti di ebollizione 263°C
Punto d'infiammabilità 157°C (314°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN3263
Beilstein 1453
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 82.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360Fd-Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methylimidazole