Learn More
4-Methylpentan-2-One, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bottiglia in vetro color ambra
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -84°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 117.4°C |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 2.5 L |
Peso formulazione | 100.16g/mol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Methylpentan-2-one
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.