Learn More
4-Methylquinoline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10246030
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-35-0
Formula molecolare C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00006784
InChI Key MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
IUPAC Name 4-methylquinoline
SMILES CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylquinoline
Nota nome 99%
Punto di fusione 9.0°C to 10.0°C
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 261.0°C to 263.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.6180 to 1.6200
Quantità 5 g
Beilstein 20, 395
Indice di Merck 15, 5496
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.