Learn More
4-Methylsulphonylaniline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10637801
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Nota nome 95%
CAS 177662-76-9
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243.0°C to 245.0°C
Colore Gray-Purple or White
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H9NO2S·HCl
Formula lineare H2NC6H4SO2CH3·HCl
Numero MDL MFCD00216490
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: slight
InChI Key NMEAGYKSZYLEAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
IUPAC Name 4-methylsulfonylaniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 207.68
PubChem CID 2735180
Peso formulazione 207.68
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals or Needles
Identificativo prodotto
  • 4-Methylsulphonylaniline hydrochloride