Learn More
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid |
| Punto di fusione | 287.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 143.17 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
- Attenzione
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.