Learn More
4-(Methylthio)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11341777
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-96-1
Formula molecolare C7H9NS
Molecular Weight (g/mol) 139.22
Numero MDL MFCD00007889
InChI Key YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
IUPAC Name 4-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)aniline
Densità 1.12
Punti di ebollizione 272°C to 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.639
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 774506
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 139.23
Percent Purity 98%