Learn More
Greiner Bio-One 4 mL Polystyrene Immuno-Tubes
Use for determining hormone levels.
371.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Product Type | Immuno Tube |
Da utilizzare con (applicazione) | Determining hormone levels |
Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Codice del prodotto | Marca | Superficie | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Superficie | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10595921
|
Greiner Bio-One
112301 |
Low Adsorption |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Dia. x Height: 12 x 55mm
- Available with low, medium or high binding capacities
Specifica
Polystyrene | |
Determining hormone levels | |
12 mm |
Immuno Tube | |
55 mm | |
4 mL |