Learn More
4-nitro-L-phenylalanine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10630095
Click to view available options
Quantità:
1 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 949-99-5
Formula molecolare C9H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 210.19
InChI Key GTVVZTAFGPQSPC-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo 4-nitro-l-phenylalanine, h-phe 4-no2-oh, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitro-3-phenyl-l-alanine, l-4-nitrophenylalanine, p-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, p-nitrophenylalanine, l-phenylalanine, 4-nitro, l-4-no2-phe-oh
PubChem CID 13706
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 210.19
Percent Purity 97%
Quantità 1 g