Learn More
4-Nitro-o-phenylenediamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10294810
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
99-56-9
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007724
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
5111791
CHEBI:67116
4-nitrobenzene-1,2-diamine
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
99-56-9
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007724
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
5111791
CHEBI:67116
4-nitrobenzene-1,2-diamine
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Nitro-o-phenylenediamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 196.0°C to 201.0°C
Colore Brown-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare O2NC6H3(NH2)2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 29
Indice di Merck 15, 6710
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-o-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.