missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitro-o-phenylenediamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Nitro-o-phenylenediamine |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 196.0°C to 201.0°C |
Colore | Brown-Red |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | O2NC6H3(NH2)2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- 4-Nitro-o-phenylenediamine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'