missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™

Codice prodotto. 15606910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Matrix substance for MALDI-MS,≥99.0% (HPLC)

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100-01-6
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007858
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC Name 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
Punto di fusione 146°C to 149°C
Colore Yellow
Densità 1.44 g/cm3
pH 7
Punti di ebollizione 260°C
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare O2NC6H4NH2
Quantità 500 g
Numero UN UN1661
Beilstein 508690
Peso formulazione 138.12g/mol
Percent Purity ≥99.0% (HPLC)
Forma fisica Crystals
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato