Learn More
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10041570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5g
Codice prodotto. 10041570
Marca: Thermo Scientific Acros 150432500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-04-3
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007345
InChI Key SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC Name 4-nitrobenzoyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCl
Quantità 250 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Indice di Merck 15, 6677
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.