Learn More
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10299533
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3459-18-5
Formula molecolare C14H18N2O8
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00063696
InChI Key OMRLTNCLYHKQCK-JQXIRTQVNA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl-n-acetyl-beta-d-glucosaminide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-n-acetyl-2-deoxyglucopyranoside, 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside, lec, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl ethanamide
PubChem CID 102416
IUPAC Name N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210.0°C to 212.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Beilstein 18, V,11, 102
Condizione di rotazione specifica −16° (20°C c=0.5,water)
Rotazione specifica − 16.00
Informazioni di solubilità (0.5% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 342.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Powder