Learn More
4-Nitrophenyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349993
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-03-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007326
InChI Key QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
IUPAC Name (4-nitrophenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl acetate
Punto di fusione 77°C to 79°C
Quantità 50 g
Beilstein 515874
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 181.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.