Learn More
4-Nitrophenyl-alpha-L-Fucopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
Specifica
Specifica
Peso molecolare | 285.252 |
Quantità | 1 g |
Imballaggio | Plastic Bottle |
CAS | 10231-84-2 |
Sinonimo | 4-nitrophenyl a-l-fucopyranoside |
Content And Storage | Keep cold |
Forma | Powder |
Product Type | 4-Nitrophenyl-alpha-L-Fucopyranoside |