Learn More
4-Nitrophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10214750
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-03-0
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007383
InChI Key YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenylacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 152°C to 153°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4CH2CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 09, 455
Indice di Merck 15, 6709
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.