Learn More
4-Pentylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324752
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 10270-29-8
Formula molecolare C12H15N
Molecular Weight (g/mol) 173.26
Numero MDL MFCD00218832
InChI Key LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
PubChem CID 264951
IUPAC Name 4-pentylbenzonitrile
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentylbenzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4C6H4CN
Quantità 10 g
Peso formulazione 173.26
Percent Purity 97%