Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
60.55€ - 530.00€
Identificatori chimici
CAS | 14006-32-7 |
---|---|
Formula molecolare | C12H17NO |
Molecular Weight (g/mol) | 191.27 |
Numero MDL | MFCD02946795 |
InChI Key | IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine |
PubChem CID | 6483779 |
SMILES | NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10265474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
60.55€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10022414
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
164.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10290255
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
530.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
14006-32-7 | |
191.27 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
6483779 |
C12H17NO | |
MFCD02946795 | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Specifica
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine | |
95% | |
MFCD02946795 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamine | |
6483779 | |
95% |
14006-32-7 | |
C12H17NO | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 | |
191.27 | |
191.27 |
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Danger