Learn More
[4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
CAS | 91271-62-4 |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula molecolare | C13H19NO |
Numero MDL | MFCD07772863 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol |