Learn More
4-Prop-2-ynyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603055
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 10442-03-2
Formula molecolare C7H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 173.23
InChI Key CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
IUPAC Name 4-prop-2-ynyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxide
SMILES C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Sinonimo 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Peso formulazione 173.23
Percent Purity 97%