Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 218.27 |
Percent Purity | 97% |