Learn More
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole |
CAS | 1000339-98-9 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula molecolare | C8H5F3N2 |
Numero MDL | MFCD09263211 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole |
InChI Key | KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1 |
IUPAC Name | 4-(trifluoromethyl)-1H-indazole |