Learn More
4-(Trifluoromethyl)anisole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15471279
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-52-8
Formula molecolare C8H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 176.138
Numero MDL MFCD03094456
InChI Key CFIPQRIPCRRISV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-methoxybenzotrifluoride, buttpark 180\07-83, p-trifluoromethylanisole, pubchem10126, 4-trifluoromethyl-anisol, 1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 600604
IUPAC Name 1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)anisole
Punto di fusione -9°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.245 g/mL
Punti di ebollizione 169°C (754 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Peso formulazione 176.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid