Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiophenol, Technical Grade, Maybridge
Codice prodotto. 10193764
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
CAS 825-83-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5F3S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
InChI Key WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenethiol
Molecular Weight (g/mol) 178.172
PubChem CID 136653
Peso formulazione 178.18
Percent Purity Tech.
Grado Technical