Learn More
Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™4-Way Flipper™ Racks.
488.00€
Specifica
Product Type | Rack a 4 vie Flipper |
---|---|
Descrizione | Rack flipper a 4 vie |
Capacità | Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) |
Posizioni | Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11520125
|
Thermo Scientific™
8860 |
Arancione fluorescente | Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) | Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |
488.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11530125
|
Thermo Scientific™
8870 |
Rosa fosforescente | Provette da 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) | Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |
488.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10321031
|
Thermo Scientific™
8850 |
Verde fluorescente | Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) | Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |
488.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
Specifica
Rack a 4 vie Flipper | |
Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) | |
Rectangular |
Rack flipper a 4 vie | |
Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |