Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.167.000075
Codice prodotto. 10418921
  • 303.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
65mm
400 mm
Stainless Steel
75 μm
ASTM E 11
Shaker AS 450
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel