Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.167.001400
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |
1.40 mm | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 450 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |