Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.167.037500
Codice prodotto. 10228501
  • 470.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
65mm
400 mm
Stainless Steel
37.50 mm
ASTM E 11
Shaker AS 450
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel