Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified
Marca:  RETSCH 60.166.000200
Codice prodotto. 10166791
  • 303.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
65mm
400 mm
Stainless Steel
200 μm
ISO 3310/1
Shaker AS 450
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel