Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certified
Marca: RETSCH 60.167.000999
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |
35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8 in., 3/4 in. | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 450 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |