Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certified
Marca: RETSCH 60.167.000998
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16 in., 5/8 in., 1.1/4 in. | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 450 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |