Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certified
2225.00€ - 3610.00€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 450 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11904402
|
RETSCH
60.167.000999 |
35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8 in., 3/4 in. |
2225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11984392
|
RETSCH
60.167.000998 |
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16 in., 5/8 in., 1.1/4 in. |
3610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
1Each | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 450 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |