Learn More
RETSCH 450mm Diameter ASTM Stainless Steel Test Sieve
Marca:  RETSCH 60.169.000999
Codice prodotto. 11994392
  • 4225.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
ASTM E 11
Shaker AS 450 Control
100 mm
450 mm
Set of 7 (5 Mesh, 10 Mesh, 18 Mesh, 35 Mesh, 60 Mesh, 120 Mesh, 230 Mesh)
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance, 7 test sieves (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) and collecting pan
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
Stainless Steel