Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Saltline Syringes
For use with solutions that have a high salt concentration
183.00€ - 234.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Product Type | Gastight Saltline Syringe |
Tipo di collegamento | Bubble Free Prime (BFP) |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15192514
|
Hamilton™
208336 |
5 mL |
234.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15102524
|
Hamilton™
208337 |
10 mL |
213.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15182514
|
Hamilton™
208335 |
1 mL |
183.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Equipped with inert and non-corrosive plunger
- Fitted with resistant ultra-high molecular weight poly-ethylene (UHMWPE) plunger tip
Applications:
For life science applications with salty buffers, mining applications with acids or trace metal analysis
Specifica
Not Autoclavable | |
Gastight Saltline Syringe | |
Bubble Free Prime (BFP) |