Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Siringhe con rivestimento in PTFE per ridurre la tensione superficiale tra l'ago e il liquido, facilitando lo spotting di campioni riproducibili.
Marca: Hamilton™ 7660-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PTFE coating from point for 0.75 in.
- For dispensing both liquids and gases
- Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specifica
26s G | |
1802 | |
25 μL |