Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Siringhe con rivestimento in PTFE per ridurre la tensione superficiale tra l'ago e il liquido, facilitando lo spotting di campioni riproducibili.
Marca:  Hamilton™ 7639-01
Codice prodotto. 10476323
  • 135.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
  • The 7000 series is the only zero dead volume syringe
  • The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Specifica
26s G
725
250 μL