Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Siringhe con rivestimento in PTFE per ridurre la tensione superficiale tra l'ago e il liquido, facilitando lo spotting di campioni riproducibili.
Marca:  Hamilton™ 7663-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04800kg
Codice prodotto. 11562515
  • 164.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specifica
Specifica
26s G
1825
250 μL