Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Measure, mix and pour using 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes. Tubes are rimmed and are available in various lengths.
Marca: DWK Life Sciences A513016000621
23.61 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disposable
- Clear borosilicate glass
- Round bottom
- Rimmed
Specifica
Round bottom | |
100Pack | |
16 mm |
130 mm | |
Sì | |
Test Tube |