Learn More
5,7-Dihydroxyflavone, 98%
Codice prodotto. 11329035
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11329035
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14178.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-40-0
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
Numero MDL MFCD00006834
InChI Key RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dihydroxyflavone
Punto di fusione 284°C to 289°C
Quantità 5 g
Beilstein 233276
Indice di Merck 14,2256
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 98%