Learn More
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15450387
Click to view available options
Quantità:
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
50mg
Codice prodotto. 15450387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64720.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Activator of AMP-activated protein kinase (AMPK)
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside is used as a cell permeable activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), a metabolic master regulator that is activated in times of reduced energy availability (high cellular AMP:ATP ratios) and serves to inhibit anabolic processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside is used as a cell permeable activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), a metabolic master regulator that is activated in times of reduced energy availability (high cellular AMP:ATP ratios) and serves to inhibit anabolic processes.
Solubility
Soluble in DMSO at 2mg/ml. Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-69-2
Formula molecolare C9H14N4O5
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Numero MDL MFCD00869751
InChI Key RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Sinonimo acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC Name 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazole-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Punto di fusione 214°C to 215°C
Colore Brown
Quantità 50 mg
Indice di Merck 14,16
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Peso formulazione 258.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide