Learn More
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10010620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 10010620
Marca: Thermo Scientific Acros 103925000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 5451-09-2 | C5H9NO3·HCl | 167.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9-2-5451
Formula molecolare C5H9NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 167.59
Numero MDL MFCD00012869
InChI Key ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC Name 5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto di fusione 156°C to 158°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Indice di Merck 15, 443
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Quantità 500 mg
Peso formulazione 167.59
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.