Learn More
5-Chloro-1-pentyne, 98%
Codice prodotto. 10022880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10022880
Marca: Thermo Scientific Acros 223420050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14267-92-6
Formula molecolare C5H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 102.56
Numero MDL MFCD00001014
InChI Key UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
IUPAC Name 5-chloropent-1-yne
SMILES C#CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-pentyne
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (145.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3C∽CH
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.445
Quantità 5 g
Beilstein 01, III, 958
Gravità specifica 0.96
Peso formulazione 102.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-1-pentyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.