Learn More
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
54.60€ - 624.00€
Identificatori chimici
CAS | 104222-34-6 |
---|---|
Formula molecolare | C6H4ClFN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 190.558 |
Numero MDL | MFCD00052698 |
InChI Key | VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline |
PubChem CID | 517835 |
IUPAC Name | 5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline |
SMILES | C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11461568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13879.03 |
1 g | |||||||
11471568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13879.06 |
5 g |
237.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11481568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13879.14 |
25 g |
624.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
104222-34-6 | |
190.558 | |
VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N | |
517835 | |
C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N |
C6H4ClFN2O2 | |
MFCD00052698 | |
2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline | |
5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline |
Specifica
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline | |
141°C to 145°C | |
MFCD00052698 | |
7202993 | |
VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline | |
517835 | |
97% |
104222-34-6 | |
C6H4ClFN2O2 | |
UN2811 | |
2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline | |
C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N | |
190.558 | |
190.56 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only