Learn More
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98%
Codice prodotto. 10654972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10654972
Marca: Thermo Scientific Acros 121460010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-47-0
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
InChI Key NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Hydroxymethyl)furfural
Punto di fusione 30.0°C to 34.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5627
Quantità 1 g
Beilstein 18, V,1, 130
Indice di Merck 15,4871
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Chunks or Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.