Learn More
5-Methyl-1H-tetrazole, 97%
Descrizione
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methyl-1H-tetrazole |
| Punto di fusione | 142°C to 146°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 84.08 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 5-Methyl-1H-tetrazole
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-Methyl-1H-tetrazole